Lithium hexafluorosilicate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
39332.06
39332.14
39332.06EA
82.11
EUR
39332.06
39332.14
Lithium hexafluorosilicate
Lithium hexafluorosilicate
CAS No.: 17347-95-4
Molecular Formula: Li2SiF6
Formula Weight: 155.96
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 2856
MDL No.: MFCD00049473
Vzorec:
F₆Li₂Si Mw: 155.96 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049473 Číslo CAS: 17347-95-4 EINECS: 241-372-6 OSN: 2856 ADR: 6.1 III |