Tlačiť
Lithium hexafluorosilicate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
39332.06 39332.14
39332.06EA 82.11 EUR
39332.06 39332.14
Lithium hexafluorosilicate
Lithium hexafluorosilicate
CAS No.: 17347-95-4 Molecular Formula: Li2SiF6 Formula Weight: 155.96 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 2856 MDL No.: MFCD00049473
Vzorec: F₆Li₂Si
Mw: 155.96
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049473
Číslo CAS: 17347-95-4
EINECS: 241-372-6
OSN: 2856
ADR: 6.1 III