Tlačiť
Sodium selenate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
369960250 369961000 369965000
ACRO369960250EA 76.61 EUR
ACRO369960250 ACRO369961000 ACRO369965000
Sodium selenate 98%
Sodium selenate
Vzorec: Na₂O₄Se
Hustota: 3,098 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003490
Číslo CAS: 13410-01-0
EINECS: 236-501-8
OSN: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08820
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Identification confirmed