Selenious acid ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10855.14
10855.22
10855.14EA
503.81
EUR
10855.14
10855.22
Selenious acid ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Selenious acid
Purity: 99.999%
CAS No.: 7783-00-8
Molecular Formula: H2SeO3
Formula Weight: 128.97
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8430
UN No.: 3290
MDL No.: MFCD00011331
Vzorec:
H₂O₃Se Teplota varu: 315 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 70 °C (rozkl.) Hustota: 1,998 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011331 Číslo CAS: 7783-00-8 EINECS: 231-974-7 OSN: 3290 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8430 |