Tlačiť
Seleničitan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5261-10G S5261-100G
SIALS5261-10GEA 87.32 EUR
SIALS5261-10G SIALS5261-100G
Seleničitan sodný, Sigma-Aldrich®
Seleničitan sodný
Vzorec: Na₂SeO₃
Mw: 172.94
Teplota tavenia: 710
Hustota: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003489
Číslo CAS: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
OSN: 2630
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,08822