Tlačiť
Seleničitan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
71950-100G 71950-500G
SIAL71950-100GEA 176.25 EUR
SIAL71950-100G SIAL71950-500G
Seleničitan sodný, Sigma-Aldrich®
Seleničitan sodný
Vzorec: Na₂SeO₃
Mw: 172.94
Teplota tavenia: 710
Hustota: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003489
Číslo CAS: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
OSN: 2630
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,08822