Seleničitan sodný, anhydrous ≥99% (metals basis) typ. ≥ 99.75%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12585.22
12585.36
12585.22EA
94.93
EUR
12585.22
12585.36
Seleničitan sodný, anhydrous ≥99% (metals basis) typ. ≥ 99.75%
Seleničitan sodný
Purity: 99% min
CAS No.: 10102-18-8
Molecular Formula: Na2O3Se
Formula Weight: 172.94
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 9
Melting Point:
In glass manufacturing
Vzorec:
Na₂SeO₃ Mw: 172.94 Teplota tavenia: >350 °C Hustota: 3.1 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003489 Číslo CAS: 10102-18-8 EINECS: 233-267-9 OSN: 2630 ADR: 6.1 I Merck Index: 14,8673 |