Tlačiť
Seleničitan sodný Se 44-46%, anhydrous
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
200730250 200731000 200735000
ACRO200730250EA 63.69 EUR
ACRO200730250 ACRO200731000 ACRO200735000
Seleničitan sodný Se 44-46%, anhydrous
Seleničitan sodný
Vzorec: Na₂SeO₃
Mw: 172.94
Teplota tavenia: 350 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003489
Číslo CAS: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
OSN: 2630
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,08822
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Assay 44 to 46 % (Se)
Loss on drying ≤0.5 %
Iron (Fe) ≤300 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm