Sodium hexafluoroantimonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20604.14
B20604.22
B20604.36
B20604.14EA
63.38
EUR
B20604.14
B20604.22
B20604.36
Sodium hexafluoroantimonate ≥98%
Sodium hexafluoroantimonate
Purity: 98%
CAS No.: 16925-25-0
Molecular Formula: NaSbF6
Formula Weight: 258.73
Odour: Odourless
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00003482
Vzorec:
F₆NaSb Hustota: 3,38 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003482 Číslo CAS: 16925-25-0 EINECS: 240-989-8 OSN: 1549 ADR: 6.1,III |