Tlačiť
Sodium hexafluoroantimonate ≥99.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
13066.14 13066.22
13066.14EA 70.6 EUR
13066.14 13066.22
Sodium hexafluoroantimonate ≥99.5%
Sodium hexafluoroantimonate
Purity: 99.5% CAS No.: 16925-25-0 Molecular Formula: NaSbF6 Formula Weight: 258.73 Physical Form: Crystalline Density: 3.38 UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00003482
Vzorec: F₆NaSb
Hustota: 3,38
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003482
Číslo CAS: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
OSN: 1549
ADR: 6.1,III