Tlačiť
Hydrogensíran sodný, anhydrous ∼95,0% (by titrimetric analysis), Purum, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Sodium bisulphate
71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
71656-250GEA 29.8 EUR
71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
Hydrogensíran sodný, anhydrous ∼95,0% (by titrimetric analysis), Purum, Fluka™
Hydrogensíran sodný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: HNaO₄S
Mw: 120.06
Teplota varu: Dec. (on heating)
Teplota tavenia: 315 °C
Hustota: 2.12 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003531
Číslo CAS: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
Merck Index: 12,08729
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 93.0 - 102.0 %
Assay of Na₂SO₄ Max. 6 %