Tlačiť
Hydrogensíran sodný 92% tech., granular
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium bisulphate
214850010 214850250 214850025
ACRO214850010EA 72.5 EUR
ACRO214850010 ACRO214850250 ACRO214850025
Hydrogensíran sodný 92% tech., granular
Hydrogensíran sodný
Vzorec: HNaO₄S
Mw: 120.06
Teplota tavenia: 177…180 °C
Hustota: 2.1 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003531
Číslo CAS: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
Merck Index: 12,08729
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Granules
Titration with NaOH ≥90 % (≥37.6 % (equivalent H2SO4))
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm