Tlačiť
Kyselina sírová 96% ≥96%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00714.0250 1.00714.1000
1.00714.0250EA 207.78 EUR
1.00714.0250 1.00714.1000
Kyselina sírová 96% ≥96%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Teplota varu: ∼335 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 3 °C
Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material