Tlačiť
Kyselina sírová 95 - 97% 95-97%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
20690.442EA 0 EUR
20690.442 20690.511 20690.330 20690.290
Kyselina sírová 95 - 97% 95-97%, GPR RECTAPUR®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –7.5 °C
Hustota: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 95 - 97 %
Density (20/4) 1.800 - 1.940
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm