Tlačiť
Kyselina sírová 95% ≥95%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
20685.295EA 33.85 EUR
20685.295 20685.513 20685.330 20685.360
Kyselina sírová 95% ≥95%, TECHNICAL
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 10.38 °C
Hustota: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 95 %