Tlačiť
Kyselina sírová 95,0 - 98,0% 95.0-98.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
33273.A1 33273.D6
33273.A1EA 84.92 EUR
33273.A1 33273.D6
Kyselina sírová 95,0 - 98,0% 95.0-98.0% ACS
Kyselina sírová
Purity: 95.0-98.0% CAS No.: 7664-93-9 Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Density: 1.84 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acrid Merck Reference: 14,8974 UN No.: 1830 MDL No.: MFCD00064589
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: ∼335 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.84
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 14,8974