Kyselina sírová 95,0 - 98,0% 95.0-98.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
33273.A1
33273.D6
33273.A1EA
84.92
EUR
33273.A1
33273.D6
Kyselina sírová 95,0 - 98,0% 95.0-98.0% ACS
Kyselina sírová
Purity: 95.0-98.0%
CAS No.: 7664-93-9
Molecular Formula: H2SO4
Formula Weight: 98.08
Physical Form: Liquid
Density: 1.84
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Acrid
Merck Reference: 14,8974
UN No.: 1830
MDL No.: MFCD00064589
Vzorec:
H₂SO₄ Mw: 98.08 Teplota varu: ∼335 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 10.38 Hustota: 1.84 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064589 Číslo CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 OSN: 1830 ADR: 8 II Merck Index: 14,8974 |