Tlačiť
Síran sodný 99, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
28111.296EA 68.5 EUR
28111.296 28111.365 28111.260
Síran sodný 99, GPR RECTAPUR®
Síran sodný
Vzorec: Na₂SO₄
Mw: 142.04
Teplota varu: 1429
Teplota tavenia: 888
Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003504
Číslo CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Sodium chloride Max. 0.25 %