Tlačiť
Síran sodný ≥98%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
28104.292EA 28.68 EUR
28104.292 28104.361 28104.460
Síran sodný ≥98%, TECHNICAL
Síran sodný
Vzorec: Na₂SO₄
Teplota varu: 1429 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 888 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003504
Číslo CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %