Síran sodný, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
87611.06
87611.14
87611.22
87611.06EA
102.54
EUR
87611.06
87611.14
87611.22
Síran sodný, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Síran sodný
Purity: 99.99%
CAS No.: 7757-82-6
Molecular Formula: Na2O4S
Formula Weight: 142.04
Physical Form: Powder/chunks
Density: 2.680
Refractive Index: 1.4840
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 884°
Merck Reference: 14,8680
MDL No.: MFCD00003504
Vzorec:
Na₂SO₄ Mw: 142.04 Teplota varu: 1429 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 884 °C Hustota: 2.680 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003504 Číslo CAS: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 14,8680 |