Tlačiť
Síran lithný hydrate ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
12983.06 12983.14
12983.06EA 73 EUR
12983.06 12983.14
Síran lithný hydrate ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Síran lithný hydrate
Purity: 99.996% CAS No.: 10377-48-7 Molecular Formula: Li2O4S.xH2O Formula Weight: 109.94(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.06 Appearance: White Melting Point: 130° -H2O Merck Reference: 14,5541 MDL No.: MFCD00011086
Vzorec: Li₂O₄S·xH₂O
Teplota varu: 1377 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 130 °C (-H₂O)
Hustota: 2,06
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011086
Číslo CAS: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 14,5541