Tlačiť
Sulfit sodný 95,0-100,5, purified
Dodávateľ: VWR Chemicals
28126.297EA 34.09 EUR
28126.297 28126.366 28126.460
Sulfit sodný 95,0-100,5, purified
Sulfit sodný
Vzorec: Na₂SO₃
Mw: 126.04
Teplota tavenia: > 500 °C
Hustota: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003503
Číslo CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm