Tlačiť
Sulfit sodný, anhydrous 95.0-100.5% Ph. Eur.
Dodávateľ: VWR Chemicals
28125.294EA 69.39 EUR
28125.294 28125.363 28125.465
Sulfit sodný, anhydrous 95.0-100.5% Ph. Eur.
Sulfit sodný
Vzorec: Na₂SO₃
Teplota tavenia: > 500 °C
Hustota: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003503
Číslo CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Appearance White/almost white powder
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Solution S1 Passes test
Appearance of solution Passes test
S2O3 (Thiosulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Se (Selenium) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Residual solvents Passes test