Tlačiť
thiokyanatan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Sodium rhodanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
467871-50G 467871-250G
SIAL467871-50GEA 170.24 EUR
SIAL467871-50G SIAL467871-250G
thiokyanatan sodný, Sigma-Aldrich®
thiokyanatan sodný
Vzorec: NaSCN
Mw: 81.07
Teplota tavenia: 287
Hustota: 1.735 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011123
Číslo CAS: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Merck Index: 13,09401