thiokyanatan sodný 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Sodium rhodanide
A11867.0B
A11867.0I
A11867.30
A11867.0BEA
94.13
EUR
A11867.0B
A11867.0I
A11867.30
thiokyanatan sodný 96%
thiokyanatan sodný
Purity: 96%
CAS No.: 540-72-7
Molecular Formula: NaSCN
Formula Weight: 81.07
Odour: Odourless
pH: 6-8
Melting Point: 287°
Beilstein Reference: 3594965
Merck Reference: 14,9327
MDL No.: MFCD00011123
Vzorec:
NaSCN Mw: 81.07 Teplota tavenia: 287 Hustota: 1.74 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011123 Číslo CAS: 540-72-7 EINECS: 208-754-4 Merck Index: 13,09401 |