Tlačiť
thiokyanatan sodný 98%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium rhodanide
196765000 196760025 196762500
ACRO196765000EA 98.54 EUR
ACRO196765000 ACRO196760025 ACRO196762500
thiokyanatan sodný 98%, extra pure
thiokyanatan sodný
Vzorec: NaSCN
Mw: 81.07
Teplota tavenia: 287 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011123
Číslo CAS: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Merck Index: 13,09401
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤2.5 %
pH 5.5 to 7.5 (5 % at 20°C)
Iron (Fe) ≤2 ppm