Tlačiť
Peroxodisíran sodný 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
28000.236EA 29.08 EUR
28000.236 28000.293 28000.460
Peroxodisíran sodný 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Peroxodisíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₈
Mw: 238.11
Teplota tavenia: 100
Hustota: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003501
Číslo CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
OSN: 1505
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119495975-15
Merck Index: 13,08729
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.01 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm