Tlačiť
Peroxodisíran sodný, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06609.0500 1.06609.1000
1.06609.0500EA 37.67 EUR
1.06609.0500 1.06609.1000
Peroxodisíran sodný, EMSURE® p.a., Supelco®
Peroxodisíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₈
Teplota tavenia: 100 °C
Hustota: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003501
Číslo CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
OSN: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08729
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (iodometric) ≥ 99.0 %
Identity passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.003 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.05 %
Cr (Chromium) ≤ 0.001 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Mn (Manganese) ≤ 0.0001 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Loss on drying (105 °C; 3 hours) ≤ 0.05 %