Tlačiť
Peroxodisíran sodný 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
202020010 202020050 202025000
ACRO202020010EA 111.91 EUR
ACRO202020010 ACRO202020050 ACRO202025000
Peroxodisíran sodný 98+%
Peroxodisíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₈
Teplota tavenia: 100 °C
Hustota: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003501
Číslo CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
OSN: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08729
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Water ≤0.15 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Total nitrogen ≤0.2 %