Tlačiť
Disulfid dvojsodný 98,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Disodium disulphite, di-Sodium disulphite, Sodium pyrosulphite, Disodiumdisulphite, Sodium disulphite
27920.295EA 62.89 EUR
27920.295 27920.460
Disulfid dvojsodný 98,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Disulfid dvojsodný
Vzorec: Na₂S₂O₅
Mw: 190.11
Teplota tavenia: 150
Hustota: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00167602
Číslo CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm