Disulfid dvojsodný ≥97% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97% min
CAS No.: 7681-57-4
Molecular Formula: Na2O5S2
Formula Weight: 190.10
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.480
Appearance: White to pale yellow
Odour: Like rotten eggs
pH: 3.5-5.0
Melting Point:
Vzorec:
Na₂S₂O₅ Teplota tavenia: >300 °C Hustota: 1,480 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00167602 Číslo CAS: 7681-57-4 EINECS: 231-673-0 REACH: 01-2119531326-45 Merck Index: 14,8638 |