Disulfid dvojsodný, anhydrous 97%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Disodium disulphite, di-Sodium disulphite, Sodium pyrosulphite, Disodiumdisulphite, Sodium disulphite
171490025
171490100
ACRO171490025EA
80.51
EUR
ACRO171490025
ACRO171490100
Disulfid dvojsodný, anhydrous 97%, extra pure
Disulfid dvojsodný
Vzorec:
Na₂S₂O₅ Mw: 190.11 Teplota tavenia: 150 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00167602 Číslo CAS: 7681-57-4 EINECS: 231-673-0 REACH: 01-2119531326-45 Merck Index: 12,08784 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Titration Iodimetric | ≥96.0 % |
Thiosulphate (S2O3) | ≤0.05 % |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |