Dithionit sodný ≥85%, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Sodium hydrosulphite
33381.A1
33381.14
33381.22
33381.A1EA
117.36
EUR
33381.A1
33381.14
33381.22
Dithionit sodný ≥85%, tech.
Dithionit sodný
Purity: 85+%
CAS No.: 7775-14-6
Molecular Formula: Na2S2O4
Formula Weight: 174.11
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Merck Reference: 14,8626
UN No.: 1384
MDL No.: MFCD00011640
Vzorec:
Na₂S₂O₄ Mw: 174.11 Teplota tavenia: 52 °C (rozkl.) Hustota: 2.19 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 101 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011640 Číslo CAS: 7775-14-6 EINECS: 231-890-0 OSN: 1384 ADR: 4.2 II Merck Index: 14,8626 |