Tlačiť
Dithionit sodný ∼ 85% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
169590010 169590020 169590250 169590100
ACRO169590010EA 110.71 EUR
ACRO169590010 ACRO169590020 ACRO169590250 ACRO169590100
Dithionit sodný ∼ 85% tech.
Dithionit sodný
Vzorec: Na₂S₂O₄
Teplota tavenia: >300 °C (rozkl.)
Hustota: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011640
Číslo CAS: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
OSN: 1384
ADR: 4.2,II
Merck Index: 13,08700
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥85 %
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %