Thiosíran sodný, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A17629.0E
A17629.36
A17629.0EEA
146.01
EUR
A17629.0E
A17629.36
Thiosíran sodný, anhydrous 99%
Thiosíran sodný
Purity: 99%
CAS No.: 7772-98-7
Molecular Formula: Na2O3S2
Formula Weight: 158.10
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8694
MDL No.: MFCD00003499
Vzorec:
Na₂S₂O₃ Teplota varu: 100 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 48 °C Hustota: 1,667 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003499 Číslo CAS: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 14,8694 |