Tlačiť
Sulfid sodný 90+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium sulphide
310180100 310180500 310182500
ACRO310180100EA 194.95 EUR
ACRO310180100 ACRO310180500 ACRO310182500
Sulfid sodný 90+%, pure
Sulfid sodný
Vzorec: Na₂S
Teplota varu: 174 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,856 g/cm³ (14 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003498
Číslo CAS: 1313-82-2
EINECS: 215-211-5
OSN: 1385
ADR: 4.2,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08830
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige Powder and/or lumps
Titration Iodimetric ≥90.0 %