Lithium sulphide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12839.04
12839.09
12839.18
12839.30
12839.04EA
73.3
EUR
12839.04
12839.09
12839.18
12839.30
Lithium sulphide ≥99.9% (metals basis)
Lithium sulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12136-58-2
Molecular Formula: Li2S
Formula Weight: 45.95
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 1.66
Appearance: Yellow
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 900-975°
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00011085
Vzorec:
Li₂S Mw: 45.95 Teplota varu: 1527 Teplota tavenia: 900…975 °C Hustota: 1.66 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011085 Číslo CAS: 12136-58-2 EINECS: 235-228-1 OSN: 3134 ADR: 4.3 II |