Tlačiť
Rhenistan draselný (64% Re) 99 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potassium perrhenate (VII)
11411.04 11411.09 11411.18
11411.04EA 125.38 EUR
11411.04 11411.09 11411.18
Rhenistan draselný (64% Re) 99 Metals basis
Rhenistan draselný
Purity: 99% CAS No.: 10466-65-6 Molecular Formula: KReO4 Formula Weight: 289.30 Physical Form: Crystalline Density: 4.887 Refractive Index: 1.643 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 550° Boiling Point: 1360-1370° UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011365
A powerful oxidizer
Vzorec: KO₄Re
Mw: 289.3
Teplota varu: 1360…1370 °C
Teplota tavenia: 550
Hustota: 4.887
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011365
Číslo CAS: 10466-65-6
EINECS: 233-953-8
OSN: 1479
ADR: 5.1 II