Disodium hexahydroxoplatinate ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12620.03
12620.06
12620.03EA
353.79
EUR
12620.03
12620.06
Disodium hexahydroxoplatinate ≥99.9% (metals basis)
Disodium hexahydroxoplatinate
Purity: 99.9%
CAS No.: 12325-31-4
Molecular Formula: H6Na2O6Pt
Formula Weight: 343.10
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 150° dec.
MDL No.: MFCD00014236
Vzorec:
H₆Na₂O₆Pt Teplota tavenia: 150 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014236 Číslo CAS: 12325-31-4 EINECS: 235-590-0 |