Tlačiť
Disodium hexahydroxoplatinate ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
12620.03 12620.06
12620.03EA 353.79 EUR
12620.03 12620.06
Disodium hexahydroxoplatinate ≥99.9% (metals basis)
Disodium hexahydroxoplatinate
Purity: 99.9% CAS No.: 12325-31-4 Molecular Formula: H6Na2O6Pt Formula Weight: 343.10 Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow to brown Melting Point: 150° dec. MDL No.: MFCD00014236
Vzorec: H₆Na₂O₆Pt
Teplota tavenia: 150 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014236
Číslo CAS: 12325-31-4
EINECS: 235-590-0