Tetrachlorpaladnatan dvojsodný hydrate (30% Pd) ≥99.95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Palladium sodium chloride, Sodium palladium (II) chloride, Disodium tetrachloropalladate
11886.04
11886.09
11886.18
11886.04EA
381.47
EUR
11886.04
11886.09
11886.18
Tetrachlorpaladnatan dvojsodný hydrate (30% Pd) ≥99.95% (metals basis)
Tetrachlorpaladnatan dvojsodný hydrate
Purity: 99.95%
CAS No.: 13820-53-6
Molecular Formula: Cl4Na2Pd.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 294.20(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-brown
MDL No.: MFCD00003487
Vzorec:
Cl₄Na₂Pd·xH₂O Mw: 294.21 g/mol (anhy) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003487 Číslo CAS: 13820-53-6 EINECS: 237-502-6 |