Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan sodný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
28013.264EA 124.97 EUR
28013.264 28013.366
Dihydrogenfosforečnan sodný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dihydrogenfosforečnan sodný
Vzorec: NaH₂PO₄
Mw: 119.98
Teplota tavenia: ∼650 °C
Hustota: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003527
Číslo CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm