Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
MQ300
71642-1KG 71642-5KG
SIAL71642-1KGEA 130.98 EUR
SIAL71642-1KG SIAL71642-5KG
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
Mw: 141.96
Teplota tavenia: 250
Hustota: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003496
Číslo CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805