Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
71636-1KG 71636-250G
SIAL71636-1KGEA 331.73 EUR
SIAL71636-1KG SIAL71636-250G
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
Teplota tavenia: 250 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003496
Číslo CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805