Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
28026.292EA 103.49 EUR
28026.292 28026.361 28026.260 28026.460
Hydrogenfosforečnan dvojsodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
Teplota tavenia: 250 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003496
Číslo CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm