Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous 99,0, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
MQ300
1.06586.0500 1.06586.2500 1.06586.1000
1.06586.0500EA 83.72 EUR
1.06586.0500 1.06586.2500 1.06586.1000
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous 99,0, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Certifikácie: Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Vzorec: Na₂HPO₄
Mw: 141.96
Teplota tavenia: 250
Hustota: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003496
Číslo CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (alkalimetric) ≥99.0%
Insoluble matter ≤0.01%
pH-value (5%; water, 25 °C) 8.7 - 9.3
Chloride (Cl) ≤0.002%
Sulfate (SO₄) ≤0.005%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Cu (Copper) ≤0.0003%
Fe (Iron) ≤0.001%
K (Potassium) ≤0.01%
Pb (Lead) ≤0.001%
Loss on Drying (105 °C) ≤0.2%