Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06566.0100 1.06566.0500
1.06566.0100EA 364.62 EUR
1.06566.0100 1.06566.0500
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
Teplota tavenia: 250 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003496
Číslo CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 77 g/l (20 °C)
Melting Point 250 °C (decomposition)
Molar Mass 141.96 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 8.7 - 9.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)