Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous ≥99.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
13437.30
13437.A1
13437.A7
13437.30EA
34.86
EUR
13437.30
13437.A1
13437.A7
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous ≥99.0% ACS
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7558-79-4
Molecular Formula: HNa2O4P
Formula Weight: 141.98
Physical Form: Granular
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8659
MDL No.: MFCD00003496
Vzorec:
Na₂HPO₄ Teplota tavenia: 250 °C Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003496 Číslo CAS: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 REACH: 01-2119489797-11 Merck Index: 14,8659 |