Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný 99+% ACS suitable for buffer solutions
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
424375000 424370025 424370100
ACRO424375000EA 80.22 EUR
ACRO424375000 ACRO424370025 ACRO424370100
Hydrogenfosforečnan dvojsodný 99+% ACS suitable for buffer solutions
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
Teplota tavenia: 250 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003496
Číslo CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or granular powder
Loss on drying ≤0.2 % (105°C)
pH 8.7 to 9.3 (5 % solution at 25.0°C)
Titration excess HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %