Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous 99+% p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
204855000 204851000 204850050
ACRO204855000EA 72.6 EUR
ACRO204855000 ACRO204851000 ACRO204850050
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous 99+% p.a.
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
Teplota tavenia: 250 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003496
Číslo CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or granular powder
Loss on drying ≤0.2 %
pH 8.7 to 9.3 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %