Tlačiť
Kyselina fosforečná ≥99,0% 99,0 Titrimetric, crystallised, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Phosphoric acid
79622-500G 79622-1KG 79622-25KG
79622-500GEA 73.3 EUR
79622-500G 79622-1KG HONC79622-25KG
Kyselina fosforečná ≥99,0% 99,0 Titrimetric, crystallised, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Mw: 98
Teplota varu: 158
Teplota tavenia: 42 °C
Hustota: 1.880 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 3453
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Melting point 38 - 42 °C
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 1 ppm
Cobalt (Co) Max. 1 ppm
Chromium (Cr) Max. 1 ppm
Copper (Cu) Max. 1 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 1 ppm
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 1 ppm
Zinc (Zn) Max. 1 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 30 ppm
Phosphite,Hypoph. (H₃PO₃) Max. 500 ppm
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 20 ppm
Vapor Pressure 5 mmHg ( 25 °C)