Tlačiť
Phosphorous acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phosphonic acid
A11189.0B A11189.0I A11189.30
A11189.0BEA 144.81 EUR
A11189.0B A11189.0I A11189.30
Phosphorous acid ≥98%
Phosphorous acid
Purity: 98+% CAS No.: 13598-36-2 Molecular Formula: H3PO3 Formula Weight: 82.00 Odour: Odourless Melting Point: 74° Boiling Point: 200° dec. Merck Reference: 14,7346 UN No.: 2834 MDL No.: MFCD00137258
Vzorec: H₃O₃P
Teplota varu: 200 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 74 °C
Hustota: 1,651
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00137258
Číslo CAS: 13598-36-2
EINECS: 237-066-7
OSN: 2834
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7346