Phosphorous acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Phosphonic acid
A11189.0B
A11189.0I
A11189.30
A11189.0BEA
144.81
EUR
A11189.0B
A11189.0I
A11189.30
Phosphorous acid ≥98%
Phosphorous acid
Purity: 98+%
CAS No.: 13598-36-2
Molecular Formula: H3PO3
Formula Weight: 82.00
Odour: Odourless
Melting Point: 74°
Boiling Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,7346
UN No.: 2834
MDL No.: MFCD00137258
Vzorec:
H₃O₃P Teplota varu: 200 °C (rozkl.) Teplota tavenia: 74 °C Hustota: 1,651 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00137258 Číslo CAS: 13598-36-2 EINECS: 237-066-7 OSN: 2834 ADR: 8,III Merck Index: 14,7346 |